Copper(II)-2-ethylhexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
337323-25G
337323-5G
SIAL337323-25GEA
242
EUR
SIAL337323-25G
SIAL337323-5G
Copper(II)-2-ethylhexanoate, Sigma-Aldrich®
Copper(II)-2-ethylhexanoate
Fórmula:
C₁₆H₃₀CuO₄ Ponto de Fusão: 252 °C |
Número MDL :
MFCD00015695 Número CAS: 149-11-1 EINECS: 205-731-0 |