Print…
9-(4-Iodophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-(4-Iodophenyl)-9H-carbazole
I0961-1G I0961-5G
TCIAI0961-1GEA 127 EUR
TCIAI0961-1G TCIAI0961-5G
9-(4-Iodophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Iodophenyl)carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₂IN
Número MDL : MFCD11617970
Número CAS: 57103-15-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C