Print…
Isoindoline hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0958-1G I0958-5G
TCIAI0958-1GEA 17 EUR
TCIAI0958-1G TCIAI0958-5G
Isoindoline hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Isoindoline hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClN
Número MDL : MFCD03502377
Número CAS: 32372-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0ec0adb047ff9f29af7f382aa4c35fc8c87f288&vid=e0ec0adb047ff9f29af7f382aa4c35fc8c87f288&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 259.0 to 263.0 deg-C