Print…
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0941-1G I0941-5G
TCIAI0941-1GEA 59 EUR
TCIAI0941-1G TCIAI0941-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fórmula: C₅H₄N₅I
Número MDL : MFCD03787931
Número CAS: 151266-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2329c4b7b1fe460150efaeeaf8def193becf5e90&vid=2329c4b7b1fe460150efaeeaf8def193becf5e90&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %