Print…
6-Iodo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0933-1G I0933-5G
TCIAI0933-1GEA 66 EUR
TCIAI0933-1G TCIAI0933-5G
6-Iodo-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
6-Iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅IN₂
Número MDL : MFCD04114695
Número CAS: 261953-36-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac6adbd0bd520a9434fd0eaadd25c28e2b5a2d14&vid=ac6adbd0bd520a9434fd0eaadd25c28e2b5a2d14&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C