Print…
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0925-1G I0925-5G
TCIAI0925-1GEA 50 EUR
TCIAI0925-1G TCIAI0925-5G
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98.0% (por GC)
5-Iodo-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₆INO
Ponto de ebulição: 74°C
Número MDL : MFCD07781180
Número CAS: 13472-61-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&vid=c893c557d79a95fa9b36ba75c79eccc54c013c9d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %