Print…
2-Metilpropeno ∼15% em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
I0911-100ML I0911-500ML
TCIAI0911-100MLEA 25 EUR
TCIAI0911-100ML TCIAI0911-500ML
2-Metilpropeno ∼15% em THF
2-Metilpropeno
Fórmula: C₄H₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008898
Número CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&vid=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 14.0 to 16.0 w/w%