Print…
2-Metilpropeno ∼8% em diclorometano
Fornecedor: TCI
Perigo
I0909-100ML I0909-500ML
TCIAI0909-100MLEA 31 EUR
TCIAI0909-100ML TCIAI0909-500ML
2-Metilpropeno ∼8% em diclorometano
2-Metilpropeno
Fórmula: C₄H₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008898
Número CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&vid=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 8.0 to 9.0 w/w%