Print…
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide mistura de isômeros ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0903-5G I0903-25G
TCIAI0903-5GEA 27 EUR
TCIAI0903-5G TCIAI0903-25G
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide mistura de isômeros ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Fórmula: C₁₉H₂₆I₃N₃O₉
Ponto de Fusão: 180°C
Número MDL : MFCD00077732
Número CAS: 66108-95-0
EINECS: 266-164-2
Merck Index: 14,05052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02486f8ad5dd0c83549acdd9fc03c670db56200d&vid=02486f8ad5dd0c83549acdd9fc03c670db56200d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %