Print…
Tin(II) 2-ethylhexanoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Ethylcaproic acid tin (II) salt, Tin bis(2-ethylhexanoate), Stannous 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid tin (II) salt
S3252-1KG S3252-100G S3252-250G
SIALS3252-1KGEA 343 EUR
SIALS3252-1KG SIALS3252-100G SIALS3252-250G
Tin(II) 2-ethylhexanoate, Sigma-Aldrich®
Tin(II) 2-ethylhexanoate
Fórmula: C₁₆H₃₀O₄Sn
Peso Molecular: 405.12 g/mol
Número MDL : MFCD00002676
Número CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6