Print…
Isopentyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Isopentyl hexanoate, Isoamyl caproate, Isoamyl hexanoate, Hexanoic acid Isopentyl ester, Hexanoic acid isoamyl ester, Isopentyl caproate, Caproic acid isoamyl ester, Caproic acid isopentyl ester, 3-Methylbutyl hexanoate, Hexanoic acid isopentyl ester
I0899-25ML I0899-100ML
TCIAI0899-25MLEA 19 EUR
TCIAI0899-25ML TCIAI0899-100ML
Isopentyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Isopentyl hexanoate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₂
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00027280
Número CAS: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd985a9e054af7aea1915cdadaf7abcaad19e6df&vid=fd985a9e054af7aea1915cdadaf7abcaad19e6df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %