Print…
Iproniazid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isonicotinic acid 2-Isopropylhydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine
I0893-200MG I0893-1G
TCIAI0893-200MGEA 29 EUR
TCIAI0893-200MG TCIAI0893-1G
Iproniazid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Iproniazid
Fórmula: C₉H₁₃N₃O
Número MDL : MFCD00153819
Número CAS: 54-92-2
EINECS: 200-218-8
Merck Index: 14,05078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a38bc076c5b6cc8f2768dd3afb7d580125ec413&vid=1a38bc076c5b6cc8f2768dd3afb7d580125ec413&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C