Print…
2-Iodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Iodo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
I0875-5G I0875-25G
TCIAI0875-5GEA 98 EUR
TCIAI0875-5G TCIAI0875-25G
2-Iodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por GC)
2-Iodo-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₁₅H₁₃I
Peso Molecular: 320.17 g/mol
Número MDL : MFCD12024272
Número CAS: 144981-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9031c35f1bf61bbe9dfca282b403a52314da87&vid=9f9031c35f1bf61bbe9dfca282b403a52314da87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C