Print…
Tin(II) 2-ethylhexanoate 95% (baseado em Sn)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23612.14 B23612.22
B23612.14EA 34.5 EUR
B23612.14 B23612.22
Tin(II) 2-ethylhexanoate 95% (baseado em Sn)
Tin(II) 2-ethylhexanoate
Purity: 96% CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00002676
Fórmula: C₁₆H₃₀O₄Sn
Densidade: 1,251
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002676
Número CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6
Encomendar
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Viscous liquid
Assay from Supplier's CofA ≥94.0 to ≤106.0% (based on Sn EA)
Elemental Analysis: Carbon (C) 44.59-50.28%
Elemental Analysis: Tin (Sn) 27.55-31.06%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4910-1.4970 @ 20°C