Print…
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Irbesartan, 3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
I0859-1G I0859-5G
TCIAI0859-1GEA 16 EUR
TCIAI0859-1G TCIAI0859-5G
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Fórmula: C₂₅H₂₈N₆O
Número MDL : MFCD00864464
Número CAS: 138402-11-6
Merck Index: 14,05083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=070f2300254a2837ce752b8accd82f69601b2c74&vid=070f2300254a2837ce752b8accd82f69601b2c74&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C