Print…
Idebenone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
I0848-1G I0848-5G I0848-25G
TCIAI0848-1GEA 55 EUR
TCIAI0848-1G TCIAI0848-5G TCIAI0848-25G
Idebenone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Idebenone
Fórmula: C₁₉H₃₀O₅
Número MDL : MFCD00274552
Número CAS: 58186-27-9
Merck Index: 14,04888
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fca859b9f7ae8b09a57ae539c3fa4419c033036&vid=8fca859b9f7ae8b09a57ae539c3fa4419c033036&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C