Print…
Isoamyl 4-methoxycinnamate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methoxycinnamic Acid Isoamyl Ester, 4-Methoxycinnamic Acid Isopentyl Ester, Amiloxate, Isopentyl 4-Methoxycinnamate, Isopentyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
I0815-5G I0815-25G
TCIAI0815-5GEA 34 EUR
TCIAI0815-5G TCIAI0815-25G
Isoamyl 4-methoxycinnamate ≥95.0% (por GC)
Isoamyl 4-methoxycinnamate
Fórmula: C₁₅H₂₀O₃
Peso Molecular: 248.32 g/mol
Ponto de ebulição: 158°C
Número MDL : MFCD00583856
Número CAS: 71617-10-2
EINECS: 275-702-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6656ca323dd4cdc6bde350728f1df81b08eca5e2&vid=6656ca323dd4cdc6bde350728f1df81b08eca5e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %