Print…
Isophorone oxide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxy-1-cyclohexanone
I0805-25G I0805-5G
TCIAI0805-25GEA 103 EUR
TCIAI0805-25G TCIAI0805-5G
Isophorone oxide ≥97.0% (por GC)
Isophorone oxide
Fórmula: C₉H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 83°C
Número MDL : MFCD00085465
Número CAS: 10276-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&vid=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %