Print…
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
I0786-1G I0786-5G
TCIAI0786-1GEA 68 EUR
TCIAI0786-1G TCIAI0786-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅IN₂O₂
Ponto de Fusão: 242°C
Número MDL : MFCD00461121
Número CAS: 75092-30-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %