Print…
Iron(II) phthalocyanine ≥98.0% (por análise titulométrica), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
I0783-200MG I0783-1G
TCIAI0783-200MGEA 53 EUR
TCIAI0783-200MG TCIAI0783-1G
Iron(II) phthalocyanine ≥98.0% (por análise titulométrica), purificado por sublimação
Iron(II) phthalocyanine
Fórmula: C₃₂H₁₆FeN₈
Peso Molecular: 568.38 g/mol
Número MDL : MFCD00015953
Número CAS: 132-16-1
EINECS: 205-047-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=459012f0e78e6d48ba44545f9065d085803797f4&vid=7977bb38686bd7f09fa1acca9bc19220cb60b9cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %