Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
I0766-25G I0766-5G
TCIAI0766-25GEA 305 EUR
TCIAI0766-25G TCIAI0766-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Fórmula: C₉H₃F₆NO
Peso Molecular: 255.12 g/mol
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 68°C
Número MDL : MFCD00013559
Número CAS: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %