3-(Isopropylamino)propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
I0755-25G
I0755-5G
TCIAI0755-25GEA
194
EUR
TCIAI0755-25G
TCIAI0755-5G
3-(Isopropylamino)propanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Isopropylamino)propanol
Fórmula:
C₆H₁₅NO Ponto de ebulição: 94°C |
Número MDL :
MFCD00483086 Número CAS: 33918-15-9 |
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |