Print…
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid calcium salt
A18266.06 A18266.14 A18266.22
A18266.06EA 53.2 EUR
A18266.06 A18266.14 A18266.22
Calcium-2-ethylhexanoate ≥98%
Calcium-2-ethylhexanoate
Purity: 98% CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Odour: Odourless
Fórmula: C₁₆H₃₀CaO₄
Peso Molecular: 326.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014001
Número CAS: 136-51-6
EINECS: 205-249-0