Print…
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide, 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutanamide
I0729-25G I0729-5G
TCIAI0729-25GEA 83 EUR
TCIAI0729-25G TCIAI0729-5G
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide ≥98.0% (por GC)
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Fórmula: C₁₀H₂₁NO
Número MDL : MFCD00130070
Número CAS: 51115-67-4
EINECS: 256-974-4
Merck Index: 14,09716
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C