Print…
Irsogladine maleate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine maleate, 2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-1,3,5-triazine Maleate
I0719-1G I0719-5G
TCIAI0719-1GEA 79 EUR
TCIAI0719-1G TCIAI0719-5G
Irsogladine maleate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Irsogladine maleate
Fórmula: C₉H₇Cl₂N₅
Número MDL : MFCD00873566
Número CAS: 84504-69-8
Merck Index: 14,05102
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %