Print…
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)isobutyramide
I0700-1G I0700-100MG
TCIAI0700-1GEA 314 EUR
TCIAI0700-1G TCIAI0700-100MG
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine
Fórmula: C₁₄H₁₉N₅O₅
Peso Molecular: 337.34 g/mol
Ponto de Fusão: 300°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010060
Número CAS: 68892-42-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %