Print…
N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine ≥99.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
I0697-1G I0697-5G
TCIAI0697-1GEA 58 EUR
TCIAI0697-1G TCIAI0697-5G
N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine ≥99.0% (por HPLC)
N2-Isobutyryl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxyguanosine
Fórmula: C₃₅H₃₇N₅O₇
Ponto de Fusão: 155°C
Número MDL : MFCD00010059
Número CAS: 68892-41-1
EINECS: 272-615-4
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +9.5deg (C=1, methanol)
Water max. 3.0 %