Print…
L-Isoleucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Ile-OtBu.HCl, tert-Butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
I0685-1G I0685-5G
TCIAI0685-1GEA 22 EUR
TCIAI0685-1G TCIAI0685-5G
L-Isoleucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
L-Isoleucine-tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₂
Peso Molecular: 223.74 g/mol
Ponto de Fusão: 160°C
Número MDL : MFCD00058015
Número CAS: 69320-89-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (C=1, H2O)