Print…
Isobornyl acrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1R,2R,4R)-rel-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-yl acrylate, Acrylic acid Isobornyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
I0638-25G I0638-500G
TCIAI0638-25GEA 17 EUR
TCIAI0638-25G TCIAI0638-500G
Isobornyl acrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Isobornyl acrylate
Fórmula: C₁₃H₂₀O₂
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: 109°C
Número MDL : MFCD00080424
Número CAS: 5888-33-5
EINECS: 227-561-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %