Print…
Sodium-2-ethylhexanoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylcaproic acid sodium salt, Sodium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic acid sodium salt
B24960.0B B24960.0I B24960.30
B24960.0BEA 110 EUR
B24960.0B B24960.0I B24960.30
Sodium-2-ethylhexanoate ≥97%
Sodium-2-ethylhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 19766-89-3 Molecular Formula: C8H15NaO2 Formula Weight: 166.20 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00014007
Fórmula: C₈H₁₅NaO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014007
Número CAS: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8