Print…
Ethyl Indoline-2-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl indoline-2-carboxylate, Indoline-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
I0595-25G I0595-5G
TCIAI0595-25GEA 1008 EUR
TCIAI0595-25G TCIAI0595-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797114
Número CAS: 50501-07-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C