4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Cumenyl(p-tolyl)iodonium Tetrakis(pentafluorophenyl)borate, (4-Isopropylphenyl)(p-tolyl)iodonium tetrakis(perfluorophenyl)borate
I0591-25G
I0591-5G
TCIAI0591-25GEA
444
EUR
TCIAI0591-25G
TCIAI0591-5G
4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Isopropyl-4'-methyldiphenyliodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Fórmula:
C₄₀H₁₈BF₂₀I |
Número MDL :
MFCD03411231 Número CAS: 178233-72-2 EINECS: 422-960-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |