Print…
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isocyanuric Acid Bis(2-carboxyethyl) Ester
I0584-25G I0584-500G
TCIAI0584-25GEA 29 EUR
TCIAI0584-25G TCIAI0584-500G
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Bis(2-carboxyethyl)isocyanurate
Fórmula: C₉H₁₁N₃O₇
Ponto de Fusão: 289°C
Número MDL : MFCD04038422
Número CAS: 2904-40-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d558325768c9bab382c4c2f581b211c568d420ea&vid=d558325768c9bab382c4c2f581b211c568d420ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency