Print…
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0582-1G I0582-250MG
TCIAI0582-1GEA 148 EUR
TCIAI0582-1G TCIAI0582-250MG
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (por GC)
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Fórmula: C₂₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00192245
Número CAS: 131457-46-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -151 to -173 deg (C=1, EtOH)