Print…
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
I0556-100G I0556-25G
TCIAI0556-100GEA 114 EUR
TCIAI0556-100G TCIAI0556-25G
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane ≥95.0% (por GC)
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₄Si
Peso Molecular: 247.366 g/mol
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00051459
Número CAS: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %