Print…
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic Acid, (S)-(+)-Ibuprofen
I0549-1G I0549-5G
TCIAI0549-1GEA 32 EUR
TCIAI0549-1G TCIAI0549-5G
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
Fórmula: C₁₃H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00069289
Número CAS: 51146-56-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +60.0 deg (C=2, EtOH)