Print…
Indocianina verde
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: IR-125, 4,5-benzoindotricarbocyanine, IC Green, Cardiogreen, Sodium 4-(2-(7-(1,1-dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)hepta-1,3,5-trien-1-yl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium-3-yl)butane-1-sulphonate, Foxgreen
I0535-1G I0535-100MG
TCIAI0535-1GEA 537 EUR
TCIAI0535-1G TCIAI0535-100MG
Indocianina verde
Indocyanine green
Fórmula: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
Número MDL : MFCD00013078
Número CAS: 3599-32-4
EINECS: 222-751-5
Merck Index: 14,04962
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 785.0 to 789.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 2000 (EtOH, 785.0 to 789.0 nm)
Drying loss max. 10.0 %