Print…
1-Iodo-2-methylbutane ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com lasca de cobre
I0530-25G I0530-5G
TCIAI0530-25GEA 417 EUR
TCIAI0530-25G TCIAI0530-5G
1-Iodo-2-methylbutane ≥95.0% (por GC) estabilizada
1-Iodo-2-methylbutane
Fórmula: C₅H₁₁I
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Inflamação: 42°C
Número MDL : MFCD01321177
Número CAS: 616-14-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %