Print…
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
I0522-1G I0522-5G
TCIAI0522-1GEA 16 EUR
TCIAI0522-1G TCIAI0522-5G
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Peso Molecular: 181.66 g/mol
Número MDL : MFCD00038911
Número CAS: 18598-74-8
EINECS: 242-437-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=2, H2O)