Print…
Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with copper chip
I0502-25G I0502-5G
TCIAI0502-25GEA 384 EUR
TCIAI0502-25G TCIAI0502-5G
Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Ethyl-cis-3-iodoacrylate
Fórmula: C₅H₇IO₂
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00209584
Número CAS: 31930-36-6
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %