Print…
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-2-Isocyanato-4-methylvaleric Acid Methyl Ester
I0467-25G I0467-5G
TCIAI0467-25GEA 1497 EUR
TCIAI0467-25G TCIAI0467-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate
Fórmula: C₈H₁₃NO₃
Ponto de ebulição: 74°C
Número MDL : MFCD00191532
Número CAS: 39570-63-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %