Print…
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0466-1G I0466-5G
TCIAI0466-1GEA 74 EUR
TCIAI0466-1G TCIAI0466-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate
Fórmula: C₇H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 76°C
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00191531
Número CAS: 30293-86-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -23.0 deg (neat)