Print…
4,5-Bis(hydroxymethyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1H-Imidazole-4,5-dimethanol
I0457-1G I0457-5G
TCIAI0457-1GEA 136 EUR
TCIAI0457-1G TCIAI0457-5G
4,5-Bis(hydroxymethyl)imidazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
4,5-Bis(hydroxymethyl)imidazole
Fórmula: C₅H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00191661
Número CAS: 33457-48-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Melting point 159.0 to 165.0 deg-C