Print…
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dimethyl 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylate, Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
I0456-10G I0456-25G
TCIAI0456-10GEA 77 EUR
TCIAI0456-10G TCIAI0456-25G
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₄
Número MDL : MFCD00051338
Número CAS: 3304-70-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency