Print…
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Isocyanidomethyl)-1H-benzotriazole, (1H-Benzotriazol-1-yl)methyl Isocyanide
I0455-1G I0455-5G
TCIAI0455-1GEA 131 EUR
TCIAI0455-1G TCIAI0455-5G
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole ≥97.0% (por HPLC)
1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
Fórmula: C₈H₆N₄
Peso Molecular: 158.16 g/mol
Número MDL : MFCD00961633
Número CAS: 87022-42-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%