Print…
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4R,5R)-Dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, Dimethyl (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (-)-2,3-O-Isopropylidene-L-tartaric Acid Dimethyl Ester, (4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (2R,3R)-(-)-Dimethyl-2,3-O-isopropylidene tartrate
I0447-25G I0447-5G
TCIAI0447-25GEA 177 EUR
TCIAI0447-25G TCIAI0447-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 139°C
Número MDL : MFCD00066218
Número CAS: 37031-29-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -51.0 to -57.0 deg (neat)