Print…
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Stabilised with copper chip
I0445-1G I0445-5G
TCIAI0445-1GEA 153 EUR
TCIAI0445-1G TCIAI0445-5G
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene ≥96.0% (por GC) estabilizado
3-Iodo-2,4,5-trimethylthiophene
Fórmula: C₇H₉IS
Ponto de ebulição: 87°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191528
Número CAS: 60813-84-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %