Print…
3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isocyanic Acid 3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl Ester, 3-Isopropenylcumyl Isocyanate, Isocyanic Acid 3-Isopropenylcumyl Ester
I0431-25ML I0431-100ML
TCIAI0431-25MLEA 16 EUR
TCIAI0431-25ML TCIAI0431-100ML
3-Isopropenyl-ɑ,ɑ-dimethylbenzyl isocyanate ≥95.0% (por GC)
3-Isopropenyl-alpha,alpha-dimethylbenzyl isocyanate
Fórmula: C₁₃H₁₅NO
Peso Molecular: 201.27 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 124°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080490
Número CAS: 2094-99-7
EINECS: 402-440-2
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %