Print…
Isomannide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
I0406-25G I0406-5G
TCIAI0406-25GEA 99 EUR
TCIAI0406-25G TCIAI0406-5G
Isomannide ≥98.0% (por GC)
Isomannide
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD00064818
Número CAS: 641-74-7
EINECS: 211-374-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e24900178a2cdbd95d6507ef2fa4a97f33e5e4&vid=a9e24900178a2cdbd95d6507ef2fa4a97f33e5e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +85.0 to +95.0 deg (C=3, H2O)
Solubility in Water almost transparency