Print…
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate >60.0% (por GC) (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Monoisobutyrate)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 1-monoisobutyrate, Isobutyric Acid 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl Ester, 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
I0405-25ML I0405-500ML
TCIAI0405-25MLEA 16 EUR
TCIAI0405-25ML TCIAI0405-500ML
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate >60.0% (por GC) (contains ca. 40% 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol 3-Monoisobutyrate)
3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₃
Ponto de Fusão: –50°C
Ponto de Inflamação: 123°C
Número MDL : MFCD00148967
Número CAS: 25265-77-4
EINECS: 246-771-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b454b9efc21ad63efb93b84e7918bc4c45cee018&vid=af923ffec39cff68c984ca4c2e1b59a0ceea1e3c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %